Ácido (3-clorofenil)acético ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Chlorophenylacetic acid
A11210.06 A11210.14 A11210.22
A11210.06EA 32.6 EUR
A11210.06 A11210.14 A11210.22
Ácido (3-clorofenil)acético ≥98%
Ácido (3-clorofenil)acético
Purity: 98+% CAS No.: 1878-65-5 Molecular Formula: C8H7ClO2 Formula Weight: 170.60 Odour: Odourless Melting Point: 77-80° Beilstein Reference: 2045103 MDL No.: MFCD00004332
Formula: (C₆H₄Cl)CH₂COOH
Pto. Ebullición: 292 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 77…80 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004332
Núm. CAS: 1878-65-5
EINECS: 217-520-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III