Ácido (4-clorofenil)acético 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-(4-Chlorophenyl)acetic acid, p-Chlorophenylacetic Acid
160721000 160725000 160720050 160720025
ACRO160721000EA 79.9 EUR
ACRO160721000 ACRO160725000 ACRO160720050 ACRO160720025
Ácido (4-clorofenil)acético 98%
Ácido (4-clorofenil)acético
Formula: (C₆H₄Cl)CH₂COOH
MW: 170,6 g/mol
Pto. Ebullición: 292 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 103…107 °C
Densidad: 1,43 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004344
Núm. CAS: 1878-66-6
EINECS: 217-521-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to cream Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 103 to 107 °C
Water ≤0.2 % (K.F.)
HPLC ≥97.5 %
Appearance of solution (5% soln. in CHCl3) clear
Titration with NaOH 97.5 to 101.0 % (On dry substance)