Ácido (4-clorofenil)acético ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
2-(4-Chlorophenyl)acetic acid, p-Chlorophenylacetic Acid
A14974.0B
A14974.18
A14974.30
A14974.0BEA
553
EUR
A14974.0B
A14974.18
A14974.30
Ácido (4-clorofenil)acético ≥98%
Ácido (4-clorofenil)acético
Purity: 98%
CAS No.: 1878-66-6
Molecular Formula: C8H7ClO2
Formula Weight: 170.60
Odour: Odourless
Melting Point: 103-107°
Beilstein Reference: 1072816
MDL No.: MFCD00004344
Formula:
(C₆H₄Cl)CH₂COOH MW: 170,6 g/mol Pto. Ebullición: 292 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 103…107 °C Densidad: 1,43 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004344 Núm. CAS: 1878-66-6 EINECS: 217-521-6 |