Cloroformiato de 4-nitrofenilo 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
170800050 170800250 170801000 170805000
ACRO170800050EA 43 EUR
ACRO170800050 ACRO170800250 ACRO170801000 ACRO170805000
Cloroformiato de 4-nitrofenilo 97%
Cloroformiato de 4-nitrofenilo
Formula: C₇H₄ClNO₄
MW: 201,57 g/mol
Pto. Ebullición: 159…162 °C (19 mmHg)
Pto. de fusión: 73…81 °C
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00007321
Núm. CAS: 7693-46-1
EINECS: 231-706-9
UN: 2923
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to yellow to light beige Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 77 to 82 °C
Titration Argentometric ≥96.0 % (ex Cl)