Cloroformiato de 4-nitrofenilo ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
A18742.06
A18742.14
A18742.22
A18742.06EA
33.5
EUR
A18742.06
A18742.14
A18742.22
Cloroformiato de 4-nitrofenilo ≥97%
Cloroformiato de 4-nitrofenilo
Purity: 97%
CAS No.: 7693-46-1
Molecular Formula: C7H4ClNO4
Formula Weight: 201.57
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point:
Formula:
C₇H₄ClNO₄ MW: 201.57 g/mol Pto. Ebullición: 159…162 °C (19 mmHg) Pto. de fusión: 75…82 °C Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F) |
Número MDL:
MFCD00007321 Núm. CAS: 7693-46-1 EINECS: 231-706-9 UN: 3261 ADR: 8 II |