Ácido (2-cloro-4-fluorofenil)acético ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
2-(2-Chloro-4-fluorophenyl)acetic acid
B22872.06
B22872.14
B22872.06EA
98.7
EUR
B22872.06
B22872.14
Ácido (2-cloro-4-fluorofenil)acético ≥97%
Ácido (2-cloro-4-fluorofenil)acético
Purity: 97%
CAS No.: 177985-32-9
Molecular Formula: C8H6ClFO2
Formula Weight: 188.59
Melting Point: 102-105°
MDL No.: MFCD00236028
Formula:
(C₆H₃ClF)CH₂COOH MW: 188.59 g/mol Pto. Ebullición: 289 Pto. de fusión: 102…105 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00236028 Núm. CAS: 177985-32-9 |