Fenilacetato de etilo 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
148430010
148432500
148430050
ACRO148430010EA
258
EUR
ACRO148430010
ACRO148432500
ACRO148430050
Fenilacetato de etilo 99%
Fenilacetato de etilo
Formula:
C₁₀H₁₂O₂ Pto. Ebullición: 226 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: –29 °C Densidad: 1,03 g/cm³ Pto. de inflamación: 102 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00009178 Núm. CAS: 101-97-3 EINECS: 202-993-8 Índice Merck: 13,03872 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4970 to 1.4990 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |
Acid value | ≤1 mg KOH/g |