Fenilacetato de etilo ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
|
A19356.0E
A19356.22
A19356.36
A19356.0EEA
202
EUR
A19356.0E
A19356.22
A19356.36
Fenilacetato de etilo ≥99%
Fenilacetato de etilo
Formula:
C₁₀H₁₂O₂ MW: 164.2 g/mol Pto. Ebullición: 223…225 °C Pto. de fusión: –29 °C Densidad: 1.030 Pto. de inflamación: 77 °C (170 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00009178 Núm. CAS: 101-97-3 EINECS: 202-993-8 Índice Merck: 14,3840 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...