Bencilato de metilo ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A15907.18
A15907.30
A15907.18EA
25.7
EUR
A15907.18
A15907.30
Bencilato de metilo ≥98%
Bencilato de metilo
Purity: 98%
CAS No.: 76-89-1
Molecular Formula: C15H14O3
Formula Weight: 242.28
Melting Point: 73-76°
Boiling Point: 187°/13mm
Merck Reference: 14,1080
MDL No.: MFCD00004446
Formula:
C₁₅H₁₄O₃ Pto. Ebullición: 187 °C (13 mmHg) Pto. de fusión: 73…76 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004446 Núm. CAS: 76-89-1 EINECS: 200-991-1 Índice Merck: 14,1080 |