Guantes resistentes a los químicos, AlphaTec® Solvex 37-675
Proveedor: Ansell
37-675/7 37-675/8 37-675/9 37-675/10 37-675/11 37-675/6
112-1380EA 57 EUR
112-1380 112-1381 112-1382 112-0210 112-0966 112-0967
Guantes resistentes a los químicos, AlphaTec® Solvex 37-675
Guantes
Estos guantes de nitrilo con forro de algodón están diseñados para ofrecer resultados óptimos en entornos de trabajo húmedos o secos donde la resistencia química es crucial.
  • Totalmente reutilizable, muy buena resistencia a la abrasión
  • El forro de algodón combinado con la flexibilidad de la película de nitrilo ofrece un confort excepcional para el usuario.
  • El acabado tipo arena le da al guante una superficie lisa que disminuye los costos indirectos gracias a la disminución de los rechazos de partes frágiles
  • Antiestático según EN 1149.
Las aplicaciones típicas incluyen: Agroquímicos, procesamiento y preparación química, fabricación de metales, industria gráfica y refinación - Petróleo y Gasolina.
Certificaciones: EN ISO 374-1:2016 Tipo A (JKLOPT), EN ISO 374-5:2016 VIRUS, EN 388:2016 (4101X); Cat. III
Aprobado para el contacto con alimentos