Ácido 3,5-xililacético ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Ácido (3,5-dimetilfenil)acético
L09707.03
L09707.06
L09707.03EA
54.1
EUR
L09707.03
L09707.06
Ácido 3,5-xililacético ≥98%
Ácido 3,5-xililacético
Purity: 98+%
CAS No.: 42288-46-0
Molecular Formula: C10H12O2
Formula Weight: 164.21
Melting Point: 99-103°
Beilstein Reference: 2083903
Formula:
(C₆H₃(CH₃)₂)CH₂COOH MW: 164,2 g/mol Pto. de fusión: 99…103 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00082776 Núm. CAS: 42288-46-0 |