Ácido (4-bifenil)acético 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
188150250 188150100
ACRO188150250EA 121 EUR
ACRO188150250 ACRO188150100
Ácido (4-bifenil)acético 98%
Ácido (4-bifenil)acético
Formula: (C₆H₅C₆H₅)CH₂COOH
Pto. Ebullición: 365 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 156…160 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004351
Núm. CAS: 5728-52-9
EINECS: 227-233-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Índice Merck: 13,03979
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 158 to 165 °C
Titration with TBAH ≥97.5 %