Ácido 3,3-difenilpropionico 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
117420250 117421000
ACRO117420250EA 40.8 EUR
ACRO117420250 ACRO117421000
Ácido 3,3-difenilpropionico 97%
Ácido 3,3-difenilpropionico
Formula: C₁₅H₁₄O₂
Pto. Ebullición: 365 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 150…155 °C
Pto. de inflamación: 113 °C
Número MDL: MFCD00002717
Núm. CAS: 606-83-7
EINECS: 210-125-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 150 to 155 °C
GC ≥96.0 %
Titration with NaOH 96.0 to 104.0 %
Iron (Fe) ≤10 ppm
Potassium (K) ≤50 ppm
Sodium (Na) ≤200 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %