Ácido 3-fenilpropionico 99%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Phenylpropanoic acid, Hydrocinnamic acid
159100050 159101000 159105000
ACRO159100050EA 29.9 EUR
ACRO159100050 ACRO159101000 ACRO159105000
Ácido 3-fenilpropionico 99%
Ácido 3-fenilpropionico
Formula: C₉H₁₀O₂
MW: 150,18 g/mol
Pto. Ebullición: 280 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 47…50 °C
Densidad: 1,07 g/cm³
Pto. de inflamación: >112 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002771
Núm. CAS: 501-52-0
EINECS: 207-924-5
Índice Merck: 13,04805
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to yellow to light beige Crystalline powder or crystals or mass and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 46 to 49 °C
GC ≥98.5 %