Ácido 3-fenilpropionico ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
A14908.22 A14908.36
A14908.22EA 59.6 EUR
A14908.22 A14908.36
Ácido 3-fenilpropionico ≥99%
Ácido 3-fenilpropionico
Purity: 99% CAS No.: 501-52-0 Molecular Formula: C6H5(CH2)2CO2H Formula Weight: 150.18 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 47-50° Boiling Point: 280° Beilstein Reference: 907515 Merck Reference: 14,4784 MDL No.: MFCD00002771
Formula: C₉H₁₀O₂
Pto. Ebullición: 280 °C
Pto. de fusión: 47…50 °C
Densidad: 1,071
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002771
Núm. CAS: 501-52-0
EINECS: 207-924-5
Índice Merck: 14,4784