Ácido 4-fenilbutírico 99%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos: 4-Phenylbutanoic acid
130380250 130381000 130385000
ACRO130380250EA 51.7 EUR
ACRO130380250 ACRO130381000 ACRO130385000
Ácido 4-fenilbutírico 99%
Ácido 4-fenilbutírico
Formula: C₁₀H₁₂O₂
MW: 164,2 g/mol
Pto. Ebullición: 165 °C (10 mmHg)
Pto. de fusión: 49…52 °C
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004403
Núm. CAS: 1821-12-1
EINECS: 217-341-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light yellow to beige Powder or crystals and/or chunks or fused solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 49 to 53 °C
Titration with NaOH 98.5 to 101.5 %