Ácido 4-fenilbutírico ≥99%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Phenylbutanoic acid
A18115.14 A18115.22 A18115.36
A18115.14EA 47.1 EUR
A18115.14 A18115.22 A18115.36
Ácido 4-fenilbutírico ≥99%
Ácido 4-fenilbutírico
Purity: 99% CAS No.: 1821-12-1 Molecular Formula: C6H5(CH2)3CO2H Formula Weight: 164.20 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 49-53° Boiling Point: 165°/10mm Beilstein Reference: 638180 MDL No.: MFCD00004403
Formula: C₁₀H₁₂O₂
MW: 164,2 g/mol
Pto. Ebullición: 165 °C (10 mmHg)
Pto. de fusión: 49…53 °C
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004403
Núm. CAS: 1821-12-1
EINECS: 217-341-8