Ácido difenilacético 99+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 2,2-Diphenylacetic acid
117150050 117151000 117155000
ACRO117150050EA 32 EUR
ACRO117150050 ACRO117151000 ACRO117155000
Ácido difenilacético 99+%
Ácido difenilacético
Formula: C₁₄H₁₂O₂
MW: 212.25 g/mol
Pto. Ebullición: 285
Pto. de fusión: 146…149 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004251
Núm. CAS: 117-34-0
EINECS: 204-185-0
Índice Merck: 13,03348
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white to cream Powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 146 to 149 °C
Titration with NaOH ≥99.0 %
Calcium (Ca) ≤0.01 %
Copper (Cu) ≤0.003 %
Magnesium (Mg) ≤0.005 %
Potassium (K) ≤0.005 %
Sodium (Na) ≤0.02 %
Zinc (Zn) ≤0.003 %
Ferrous iron (Fe 2+) (Limit about 0.001%) Passes test
Insoluble matter ≤0.01 %