Ácido difenilacético ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 2,2-Diphenylacetic acid
A11489.22 A11489.36
A11489.22EA 59.8 EUR
A11489.22 A11489.36
Ácido difenilacético ≥99%
Ácido difenilacético
Purity: 99% CAS No.: 117-34-0 Molecular Formula: C14H12O2 Formula Weight: 212.25 Odour: Odourless pH: 3.8 Melting Point: 146-148° Boiling Point: 195°/25mm Beilstein Reference: 1910978 Merck Reference: 14,3316 MDL No.: MFCD00004251
Formula: C₁₄H₁₂O₂
MW: 212.25 g/mol
Pto. Ebullición: 195 °C (25 mmHg)
Pto. de fusión: 146…148 °C
Densidad: 1.258 g/cm³ (15 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004251
Núm. CAS: 117-34-0
EINECS: 204-185-0
Índice Merck: 13,03348