Ácido fenilacético 98.5%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
130280050
130285000
130280025
ACRO130280050EA
30.7
EUR
ACRO130280050
ACRO130285000
ACRO130280025
Ácido fenilacético 98.5%
Ácido fenilacético
Formula:
C₈H₈O₂ MW: 136.15 g/mol Pto. Ebullición: 265 Pto. de fusión: 75…78 °C Densidad: 1.08 g/cm³ Pto. de inflamación: 132 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004313 Núm. CAS: 103-82-2 EINECS: 203-148-6 Índice Merck: 12,07422 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to light yellow Crystalline powder or flakes |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 75 to 78 °C |
Titration with NaOH | 98.0 to 102.0 % |