Ácido fenilacético para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
|
Atención
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20993.0250
8.20993.1000
8.20993.0250EA
39.6
EUR
8.20993.0250
8.20993.1000
Ácido fenilacético para síntesis, Sigma-Aldrich®
Ácido fenilacético
Formula:
C₈H₈O₂ MW: 136.15 g/mol Pto. Ebullición: 265 Pto. de fusión: 74…77 °C Densidad: 1.081 g/cm³ (20 °C) Pto. de inflamación: 132 |
Número MDL:
MFCD00004313 Núm. CAS: 103-82-2 EINECS: 203-148-6 Índice Merck: 12,07422 |
Resultados test especificaciones
Solubility | 1.58 g/l (20 °C) |
Melting Point | 74 - 77 °C |
Molar Mass | 136.15 g/mol |
Boiling Point | 265 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 1.33 hPa (97 °C) |
Flash Point | 132 °C |
Density | 1.091 g/cm3 (97 °C) |