Ácido (4-aminofenil)acético 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
4-Aminophenylacetic acid
A14675.09
A14675.18
A14675.30
A14675.09EA
37.6
EUR
A14675.09
A14675.18
A14675.30
Ácido (4-aminofenil)acético 98%
Ácido (4-aminofenil)acético
Purity: 98%
CAS No.: 1197-55-3
Molecular Formula: C8H9NO2
Formula Weight: 151.17
Melting Point: ca 201° dec.
Beilstein Reference: 2208094
Merck Reference: 14,463
MDL No.: MFCD00007916
Formula:
(C₆H₄(NH₂))CH₂COOH MW: 151.16 g/mol Pto. Ebullición: 322 Pto. de fusión: ∼ 201 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00007916 Núm. CAS: 1197-55-3 EINECS: 214-828-7 Índice Merck: 13,00462 |