Ácido (2-nitrofenil)acético 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 2-(2-Nitrophenyl)acetic acid
157060250 157061000
ACRO157060250EA 58.7 EUR
ACRO157060250 ACRO157061000
Ácido (2-nitrofenil)acético 99%
Ácido (2-nitrofenil)acético
Formula: (C₆H₄NO₂)CH₂COOH
MW: 181.15 g/mol
Pto. de fusión: 138…142 °C
Número MDL: MFCD00007190
Núm. CAS: 3740-52-1
EINECS: 223-128-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 138 to 142 °C
HPLC ≥98.5 %
Titration with NaOH ≥98.5 %