Ácido (2-nitrofenil)acético ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
2-(2-Nitrophenyl)acetic acid
A13411.14
A13411.22
A13411.14EA
56.1
EUR
A13411.14
A13411.22
Ácido (2-nitrofenil)acético ≥99%
Ácido (2-nitrofenil)acético
Purity: 99%
CAS No.: 3740-52-1
Molecular Formula: C8H7NO4
Formula Weight: 181.15
Odour: Odourless
Melting Point: 139-142°
Beilstein Reference: 1959243
MDL No.: MFCD00007190
Formula:
(C₆H₄NO₂)CH₂COOH Pto. de fusión: 139…142 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00007190 Núm. CAS: 3740-52-1 EINECS: 223-128-0 |