Ácido (3-nitrofenil)acético ≥99%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
B21540.03 B21540.06 B21540.14
B21540.03EA 28.7 EUR
B21540.03 B21540.06 B21540.14
Ácido (3-nitrofenil)acético ≥99%
Ácido (3-nitrofenil)acético
Purity: 99% CAS No.: 1877-73-2 Molecular Formula: C8H7NO4 Formula Weight: 181.15 Melting Point: 117-120° Beilstein Reference: 2050088
Formula: (C₆H₄(NO₂))CH₂COOH
MW: 181,15 g/mol
Pto. de fusión: 117…120 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007278
Núm. CAS: 1877-73-2
EINECS: 217-512-7