Ácido (4-nitrofenil)acético 99%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Nitrophenylacetic acid
128760500 128761000
ACRO128760500EA 47 EUR
ACRO128760500 ACRO128761000
Ácido (4-nitrofenil)acético 99%
Ácido (4-nitrofenil)acético
Formula: (C₆H₄(NO₂))CH₂COOH
MW: 181,15 g/mol
Pto. de fusión: 152…153 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007383
Núm. CAS: 104-03-0
EINECS: 203-168-5
Índice Merck: 12,06719
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 153 to 156 °C
HPLC ≥98.5 %
Titration with NaOH ≥98.5 %