Ácido (4-nitrofenil)acético ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
A15901.14 A15901.22 A15901.36
A15901.14EA 31.2 EUR
A15901.14 A15901.22 A15901.36
Ácido (4-nitrofenil)acético ≥98%
Ácido (4-nitrofenil)acético
Purity: 98% CAS No.: 104-03-0 Molecular Formula: C8H7NO4 Formula Weight: 181.15 Melting Point: 152-156° Beilstein Reference: 1911801 Merck Reference: 14,6622 MDL No.: MFCD00007383
Formula: (C₆H₄(NO₂))CH₂COOH
Pto. de fusión: 152…156 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007383
Núm. CAS: 104-03-0
EINECS: 203-168-5
Índice Merck: 14,6622