Ácido (4-hidroxi-3-nitrofenil)acético ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A13858.06
A13858.14
A13858.06EA
145
EUR
A13858.06
A13858.14
Ácido (4-hidroxi-3-nitrofenil)acético ≥99%
Ácido (4-hidroxi-3-nitrofenil)acético
Purity: 99%
CAS No.: 10463-20-4
Molecular Formula: C8H7NO5
Formula Weight: 197.15
Melting Point: 146-148°
Beilstein Reference: 2696044
Formula:
(C₆H₃(OH)(NO₂))CH₂COOH Pto. de fusión: 146…148 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00007122 Núm. CAS: 10463-20-4 EINECS: 233-948-0 |