Ácido (2,4-dinitrofenil)acético ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
B22102.14
B22102.22
B22102.14EA
70.9
EUR
B22102.14
B22102.22
Ácido (2,4-dinitrofenil)acético ≥98%
Ácido (2,4-dinitrofenil)acético
Purity: 98%
CAS No.: 643-43-6
Molecular Formula: C8H6N2O6
Formula Weight: 226.15
Melting Point: 177-182°
Beilstein Reference: 1990798
Formula:
(C₆H₃(NO₂)₂)CH₂COOH Pto. de fusión: 177…182 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00007227 Núm. CAS: 643-43-6 EINECS: 211-398-2 |