Ácido (2-metoxifenil)acético 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Methoxyphenylacetic acid
177600250 177601000
ACRO177600250EA 71.2 EUR
ACRO177600250 ACRO177601000
Ácido (2-metoxifenil)acético 99%
Ácido (2-metoxifenil)acético
Formula: (C₆H₄OCH₃)CH₂COOH
MW: 166.18 g/mol
Pto. Ebullición: 332
Pto. de fusión: 122…125 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004321
Núm. CAS: 93-25-4
EINECS: 202-231-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to cream to light pink Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 122 to 125 °C
Titration with NaOH ≥98.5 %