Ácido (2-metoxifenil)acético ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
2-Methoxyphenylacetic acid
A15211.09
A15211.14
A15211.18
A15211.09EA
31.5
EUR
A15211.09
A15211.14
A15211.18
Ácido (2-metoxifenil)acético ≥99%
Ácido (2-metoxifenil)acético
Purity: 99%
CAS No.: 93-25-4
Molecular Formula: C9H10O3
Formula Weight: 166.18
Melting Point: 122-125°
Beilstein Reference: 2047573
Formula:
(C₆H₄OCH₃)CH₂COOH MW: 166.18 g/mol Pto. Ebullición: 332 Pto. de fusión: 122…125 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004321 Núm. CAS: 93-25-4 EINECS: 202-231-4 |