Ácido (3-metoxifenil)acético 99.5%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
126010050 126010250 126011000
ACRO126010050EA 30.2 EUR
ACRO126010050 ACRO126010250 ACRO126011000
Ácido (3-metoxifenil)acético 99.5%
Ácido (3-metoxifenil)acético
Formula: (C₆H₄(OCH₃))CH₂COOH
Pto. Ebullición: 305,95 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 71…73 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004334
Núm. CAS: 1798-09-0
EINECS: 217-282-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light beige Powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 68 to 72 °C
Titration with NaOH ≥99.4 %