Ácido (3-metoxifenil)acético ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
3-Methoxyphenylacetic acid
A10951.06
A10951.14
A10951.22
A10951.06EA
31.2
EUR
A10951.06
A10951.14
A10951.22
Ácido (3-metoxifenil)acético ≥97%
Ácido (3-metoxifenil)acético
Purity: 97%
CAS No.: 1798-09-0
Molecular Formula: C9H10O3
Formula Weight: 166.18
Melting Point: 67-72°
Beilstein Reference: 2614004
Formula:
(C₆H₄(OCH₃))CH₂COOH MW: 166.18 g/mol Pto. Ebullición: 305.95 Pto. de fusión: 67…72 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004334 Núm. CAS: 1798-09-0 EINECS: 217-282-8 |