Ácido (4-etoxifenil)acético ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
4-Ethoxyphenylacetic Acid
A10129.09
A10129.14
A10129.18
A10129.09EA
38
EUR
A10129.09
A10129.14
A10129.18
Ácido (4-etoxifenil)acético ≥98%
Ácido (4-etoxifenil)acético
Purity: 98+%
CAS No.: 4919-33-9
Molecular Formula: C10H12O3
Formula Weight: 180.20
Melting Point: 87-91°
Beilstein Reference: 1103143
Formula:
(C₆H₄(OCH₂CH₃))CH₂COOH MW: 180,2 g/mol Pto. Ebullición: 313 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 87…91 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004346 Núm. CAS: 4919-33-9 EINECS: 225-545-3 |