Ácido (4-metoxifenil)acético 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Methoxyphenylacetic acid
126020050 126021000 126022500 126020010
ACRO126020050EA 30.1 EUR
ACRO126020050 ACRO126021000 ACRO126022500 ACRO126020010
Ácido (4-metoxifenil)acético 99%
Ácido (4-metoxifenil)acético
Formula: (C₆H₄(OCH₃))CH₂COOH
MW: 166.18 g/mol
Pto. Ebullición: 140 °C (3 mmHg)
Pto. de fusión: 84…88 °C
Pto. de inflamación: 193
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004345
Núm. CAS: 104-01-8
EINECS: 203-166-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light yellow Crystalline powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 84 to 88 °C
Titration with NaOH ≥98.5 %