Ácido (4-metoxifenil)acético ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
4-Methoxyphenylacetic acid
A14399.06
A14399.22
A14399.36
A14399.06EA
28.5
EUR
A14399.06
A14399.22
A14399.36
Ácido (4-metoxifenil)acético ≥98%
Ácido (4-metoxifenil)acético
Purity: 98+%
CAS No.: 104-01-8
Molecular Formula: C9H10O3
Formula Weight: 166.18
Melting Point: 84-88°
Boiling Point: 138-140°/3mm
MDL No.: MFCD00004345
Formula:
(C₆H₄(OCH₃))CH₂COOH MW: 166.18 g/mol Pto. Ebullición: 138…140 °C (3 mmHg) Pto. de fusión: 84…88 °C Pto. de inflamación: 193 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004345 Núm. CAS: 104-01-8 EINECS: 203-166-4 |