Ácido (4-hidroxi-3-metoxifenil)acético 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
2-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)acetic acid, (4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)acetic acid
162530010
162530050
ACRO162530010EA
107
EUR
ACRO162530010
ACRO162530050
Ácido (4-hidroxi-3-metoxifenil)acético 98%
Ácido (4-hidroxi-3-metoxifenil)acético
Formula:
(C₆H₃(OH)(OCH₃))CH₂COOH MW: 182.18 g/mol Pto. Ebullición: 339 Pto. de fusión: 141…145 °C |
Número MDL:
MFCD00004350 Núm. CAS: 306-08-1 EINECS: 206-176-7 Índice Merck: 13,04761 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to beige Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 141 to 145 °C |
HPLC | ≥97.5 % |