Ácido (4-hidroxi-3-metoxifenil)acético ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
2-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)acetic acid, (4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)acetic acid
A12441.03
A12441.14
A12441.03EA
65.5
EUR
A12441.03
A12441.14
Ácido (4-hidroxi-3-metoxifenil)acético ≥98%
Ácido (4-hidroxi-3-metoxifenil)acético
Purity: 98+%
CAS No.: 306-08-1
Molecular Formula: C9H10O4
Formula Weight: 182.18
Melting Point: 140-145°
Beilstein Reference: 2213447
Merck Reference: 14,4740
MDL No.: MFCD00004350
Formula:
(C₆H₃(OH)(OCH₃))CH₂COOH MW: 182.18 g/mol Pto. Ebullición: 339 Pto. de fusión: 140…145 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004350 Núm. CAS: 306-08-1 EINECS: 206-176-7 Índice Merck: 13,04761 |