Ácido 3-(3,4-dimetoxifenil)propionico ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: Ácido 3,4-dimetoxihidrocinamico
A14325.06 A14325.14
A14325.06EA 40.4 EUR
A14325.06 A14325.14
Ácido 3-(3,4-dimetoxifenil)propionico ≥98%
Ácido 3-(3,4-dimetoxifenil)propionico
Purity: 98% CAS No.: 2107-70-2 Molecular Formula: C11H14O4 Formula Weight: 210.23 Melting Point: 96-99° Beilstein Reference: 2696272
Formula: C₁₁H₁₄O₄
MW: 210,23 g/mol
Pto. Ebullición: 344 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 96…99 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002774
Núm. CAS: 2107-70-2
EINECS: 218-288-3