Ácido (2,4-dimetoxifenil)acético ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
2,4-Dimethoxyphenylacetic Acid
L13784.03
L13784.06
L13784.03EA
28.1
EUR
L13784.03
L13784.06
Ácido (2,4-dimetoxifenil)acético ≥98%
Ácido (2,4-dimetoxifenil)acético
Purity: 98%
CAS No.: 6496-89-5
Molecular Formula: C10H12O4
Formula Weight: 196.20
Melting Point: 108-112°
Beilstein Reference: 2694132
Formula:
(C₆H₃(OCH₃)₂)CH₂COOH MW: 196,2 g/mol Pto. de fusión: 108…112 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00183328 Núm. CAS: 6496-89-5 |