Ácido (2,5-dimetoxifenil)acético ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
H27328.06 H27328.14
H27328.06EA 62.3 EUR
H27328.06 H27328.14
Ácido (2,5-dimetoxifenil)acético ≥99%
Ácido (2,5-dimetoxifenil)acético
Purity: 99% CAS No.: 1758-25-4 Molecular Formula: C10H12O4 Formula Weight: 196.20 Melting Point: 123-125° MDL No.: MFCD00004322
Formula: (C₆H₃(OCH₃)₂)CH₂COOH
MW: 196.2 g/mol
Pto. Ebullición: 327
Pto. de fusión: 123…125 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004322
Núm. CAS: 1758-25-4
EINECS: 217-151-5