Ácido (3,4,5-trimetoxifenil)acético 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
139990100 139990050 139990500
ACRO139990100EA 70 EUR
ACRO139990100 ACRO139990050 ACRO139990500
Ácido (3,4,5-trimetoxifenil)acético 99%
Ácido (3,4,5-trimetoxifenil)acético
Formula: (C₆H₂(OCH₃)₃)CH₂COOH
Pto. Ebullición: 352 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 117…120 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004336
Núm. CAS: 951-82-6
EINECS: 213-456-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to cream Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 117 to 120 °C
Titration with NaOH ≥98.5 %