Ácido (3,4,5-trimetoxifenil)acético ≥99%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
3,4,5-Trimethoxyphenylacetic acid
B21136.06
B21136.14
B21136.22
B21136.06EA
47.5
EUR
B21136.06
B21136.14
B21136.22
Ácido (3,4,5-trimetoxifenil)acético ≥99%
Ácido (3,4,5-trimetoxifenil)acético
Purity: 99%
CAS No.: 951-82-6
Molecular Formula: C11H14O5
Formula Weight: 226.23
Melting Point: 118-122°
Beilstein Reference: 2697844
Formula:
(C₆H₂(OCH₃)₃)CH₂COOH MW: 226,23 g/mol Pto. Ebullición: 352 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 118…122 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004336 Núm. CAS: 951-82-6 EINECS: 213-456-2 |