Ácido (3,4-dimetoxifenil)acético 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
115611000 115615000 115610250
ACRO115611000EA 101 EUR
ACRO115611000 ACRO115615000 ACRO115610250
Ácido (3,4-dimetoxifenil)acético 99%
Ácido (3,4-dimetoxifenil)acético
Formula: (C₆H₃(OCH₃)₂)CH₂COOH
Pto. Ebullición: 327 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 96…99 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004335
Núm. CAS: 93-40-3
EINECS: 202-244-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 96 to 99 °C
Water ≤1 % (K.F.)
Titration with TBAH ≥98.5 % (On dry substance)