Ácido (3,4-dimetoxifenil)acético ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
B20625.14
B20625.22
B20625.36
B20625.14EA
34.2
EUR
B20625.14
B20625.22
B20625.36
Ácido (3,4-dimetoxifenil)acético ≥98%
Ácido (3,4-dimetoxifenil)acético
Purity: 98%
CAS No.: 93-40-3
Molecular Formula: C10H12O4
Formula Weight: 196.20
Melting Point: 95-98°
Beilstein Reference: 1110282
Formula:
(C₆H₃(OCH₃)₂)CH₂COOH Pto. Ebullición: 327 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 95…98 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004335 Núm. CAS: 93-40-3 EINECS: 202-244-5 |