Ácido (3,5-dimetoxifenil)acético ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
2-(3,5-Dimethoxyphenyl)acetic acid
B25672.03
B25672.06
B25672.03EA
55.4
EUR
B25672.03
B25672.06
Ácido (3,5-dimetoxifenil)acético ≥98%
Ácido (3,5-dimetoxifenil)acético
Purity: 98%
CAS No.: 4670-10-4
Molecular Formula: C10H12O4
Formula Weight: 196.20
Melting Point: 102-104°
MDL No.: MFCD00016827
Formula:
(C₆H₃(OCH₃)₂)CH₂COOH MW: 196.2 g/mol Pto. de fusión: 102…104 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00016827 Núm. CAS: 4670-10-4 |