Ácido 3-(3,4,5-trimetoxifenil)propionico 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
189160250 189160050
ACRO189160250EA 164 EUR
ACRO189160250 ACRO189160050
Ácido 3-(3,4,5-trimetoxifenil)propionico 98%
Ácido 3-(3,4,5-trimetoxifenil)propionico
Formula: C₁₂H₁₆O₅
Pto. Ebullición: 363 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 100…105 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002775
Núm. CAS: 25173-72-2
EINECS: 246-706-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 100 to 105 °C
HPLC ≥97.5 %
Dnase,Rnase,Protease activity none detected
Phosphate (PO4) ≤2 ppm
Sulfate (SO4) ≤20 ppm
Iron (Fe) ≤2 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm