Ácido (2-hidroxifenil)acético 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
121690100 121690250
ACRO121690100EA 49.6 EUR
ACRO121690100 ACRO121690250
Ácido (2-hidroxifenil)acético 99%
Ácido (2-hidroxifenil)acético
Formula: (C₆H₄OH)CH₂COOH
Pto. Ebullición: 328 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 143…148 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004323
Núm. CAS: 614-75-5
EINECS: 210-393-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light pink to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 143 to 148 °C
HPLC ≥98.5 %
Titration with NaOH 98.5 to 101.5 %