Ácido (2-hidroxifenil)acético ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Hydroxyphenylacetic acid
A13924.09 A13924.18
A13924.09EA 42.1 EUR
A13924.09 A13924.18
Ácido (2-hidroxifenil)acético ≥98%
Ácido (2-hidroxifenil)acético
Purity: 98% CAS No.: 614-75-5 Molecular Formula: C8H8O3 Formula Weight: 152.15 Melting Point: 145-147° Beilstein Reference: 908000
Formula: (C₆H₄OH)CH₂COOH
MW: 152.15 g/mol
Pto. Ebullición: 328
Pto. de fusión: 145…147 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004323
Núm. CAS: 614-75-5
EINECS: 210-393-2