Ácido (3-hidroxifenil)acético 99+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
121700050 121700250
ACRO121700050EA 65.9 EUR
ACRO121700050 ACRO121700250
Ácido (3-hidroxifenil)acético 99+%
Ácido (3-hidroxifenil)acético
Formula: (C₆H₄(OH))CH₂COOH
Pto. Ebullición: 349 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 128…131 °C
Densidad: 1 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004337
Núm. CAS: 621-37-4
EINECS: 210-684-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to beige to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 128 to 131 °C
HPLC ≥99.0 %
Titration with NaOH ≥99.0 %